Stampa…
Blu bromofenolo
Fornitore: Hach
705-0070EA 74.8 CHF
705-0070
Blu bromofenolo
Blu bromofenolo
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Peso molecolare: 669,97 g/mol
Punto di fusione: 273 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005875
CAS Number: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Mehr About VWR