Stampa…
Blu di bromotimolo
Fornitore: Molekula
MOLE35458451-25GEA 0 CHF
MOLE35458451-25G
Blu di bromotimolo
Blu di bromotimolo
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Peso molecolare: 624,39 g/mol
Punto di fusione: 204…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005872
CAS Number: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Mehr About VWR