Blu di bromotimolo ACS
Fornitore: Thermo Scientific
32638.14EA
220
CHF
32638.14
32638.06
Blu di bromotimolo ACS
Blu di bromotimolo
Formula:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Peso molecolare: 624,39 g/mol Punto di fusione: 200…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005872 CAS Number: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 13,01430 |