Stampa…
Benzyl thiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B23902.18EA 63.3 CHF
B23902.18
Benzyl thiocyanate ≥98%
Benzyl thiocyanate
Formula: C₈H₇NS
Peso molecolare: 149,22 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C
Punto di fusione: 40…43 °C
Densità: 1,32
Flash Pt: 110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001832
CAS Number: 3012-37-1
EINECS: 221-144-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/41/2298041.jpg
Mehr About VWR