o-Cresolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO110550025EA
155
CHF
ACRO110550025
ACRO110550100
ACRO110555000
ACRO110551000
ACRO110550010
o-Cresolo 99%
o-Cresolo
Formula:
C₇H₈O Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 191 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 30…32 °C Densità: 1,04 g/cm³ Flash Pt: 81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002226 CAS Number: 95-48-7 EINECS: 202-423-8 UN: 3455 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02604 |
Appearance | Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |