3-Phenyl-1-propanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO161310010EA
115
CHF
ACRO161310010
ACRO161312500
3-Phenyl-1-propanol 98%
3-Phenyl-1-propanol
Formula:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH Peso molecolare: 136,19 g/mol Punto di ebollizione: 455 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,04 g/cm³ Flash Pt: 109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002950 CAS Number: 122-97-4 EINECS: 204-587-6 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |