Stampa…
2,5-Dimethoxytoluene
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLE47678041-25GEA 0 CHF
MOLE47678041-25G
2,5-Dimethoxytoluene
2,5-Dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041901
CAS Number: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1
Mehr About VWR