2,6-Dimethoxytoluene
Fornitore: Molekula
|
Attenzione
|
MOLEM32379093EA
0
CHF
MOLEM32379093
2,6-Dimethoxytoluene
2,6-Dimethoxytoluene
Formula:
C₉H₁₂O₂ Peso molecolare: 152,19 g/mol Punto di ebollizione: 52…56 °C (0,5 mmHg) Punto di fusione: 39 °C |
MDL Number:
MFCD00008374 CAS Number: 5673-07-4 EINECS: 227-131-8 |