Stampa…
2-Nitro-p-cresol
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
Synonyms: 2-Nitro-p-cresol
EHERC15110800EA 68.9 CHF
EHERC15110800
2-Nitro-p-cresol
4-Metil-2-nitrofenol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 31 °C
Densità: 1,2399 g/cm³ (39 °C)
MDL Number: MFCD00007120
CAS Number: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR