Stampa…

6-Nitro-m-cresol

Fornitore: Molekula
Pericolo

MOLEM69284514EA 0 CHF
MOLEM69284514
6-Nitro-m-cresol
6-Nitro-m-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007111
CAS Number: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR