6-Nitro-m-cresol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A11729.22EA
181
CHF
A11729.22
A11729.14
A11729.36
6-Nitro-m-cresol ≥97%
6-Nitro-m-cresol
Formula:
C₇H₇NO₃ Peso molecolare: 153,14 g/mol Punto di fusione: 53…56 °C Flash Pt: 109 °C (228 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007111 CAS Number: 700-38-9 EINECS: 211-843-0 UN: 2446 ADR: 6.1,III |