Stampa…
3-Nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Molekula
MOLEM65573172EA 0 CHF
MOLEM65573172
3-Nitrobenzyl alcohol
3-Nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 26…27 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007273
CAS Number: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
Mehr About VWR