3-Nitrobenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
44445.06EA
212
CHF
44445.06
44445.03
3-Nitrobenzyl alcohol ≥99%
3-Nitrobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₇NO₃ Peso molecolare: 153,14 g/mol Punto di ebollizione: 175…180 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 29…33 °C Densità: 1,300 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007273 CAS Number: 619-25-0 EINECS: 210-588-2 |