Stampa…
3-Metil-o-fenilendiamina
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12197500EA 48.5 CHF
EHERC12197500
3-Metil-o-fenilendiamina
3-Metil-o-fenilendiamina
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 113 °C
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011589
CAS Number: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5
Mehr About VWR