Stampa…
3-Nitro-p-toluidina
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
EHERC10208200EA 74 CHF
EHERC10208200
3-Nitro-p-toluidina
3-Nitro-p-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 77…78 °C
Densità: 1,312 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007910
CAS Number: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR