m-Toluidina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Aminotoluene
, 3-Toluidina
ACRO157870050EA
23.4
CHF
ACRO157870050
ACRO157870010
m-Toluidina 99%
m-Toluidina
Formula:
C₇H₉N Peso molecolare: 107,16 g/mol Punto di ebollizione: 203…204 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –30 °C Densità: 0,98 g/cm³ Flash Pt: 86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007808 CAS Number: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |