o-Tolyl isocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L12247.14EA
212
CHF
L12247.14
L12247.06
o-Tolyl isocyanate ≥98%
o-Tolyl isocyanate
Formula:
C₈H₇NO Peso molecolare: 133,15 g/mol Punto di ebollizione: 186 °C Densità: 1,074 Flash Pt: 92 °C (197 °F) |
MDL Number:
MFCD00002009 CAS Number: 614-68-6 EINECS: 210-389-0 UN: 2206 ADR: 6.1,II |