α,α,α-Trifluoro-p-cresol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO176440010EA
33.4
CHF
ACRO176440010
ACRO176440250
ACRO176440050
α,α,α-Trifluoro-p-cresol 98%
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Formula:
C₇H₅F₃O Peso molecolare: 162,11 g/mol Punto di ebollizione: 71,5…72 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 40…46 °C Flash Pt: 83 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002363 CAS Number: 402-45-9 EINECS: 206-945-7 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Appearance | White to yellow-brown Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 46 °C |
GC | ≥97.5 % |