Stampa…
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLE23314715-100GEA 0 CHF
MOLE23314715-100G
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
α,α,α-Trifluoro-m-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Peso molecolare: 162,11 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002299
CAS Number: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Mehr About VWR