Stampa…
4-Fluoro-m-cresol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L19897.14EA 231 CHF
L19897.14
4-Fluoro-m-cresol ≥98%
4-Fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₇FO
Peso molecolare: 126,13 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 28…32 °C
Densità: 1,134
Flash Pt: 96 °C (204 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042296
CAS Number: 452-70-0
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Mehr About VWR