Stampa…

3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 96%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

B20380.06EA 324 CHF
B20380.06 B20380.03
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 96%
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Punto di ebollizione: 211 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061267
CAS Number: 93071-75-1
UN: 2735
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR