Stampa…

5-Fluoro-o-toluidine

Fornitore: Molekula

MOLEM63444178EA 0 CHF
MOLEM63444178
5-Fluoro-o-toluidine
5-Fluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 36…38 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007764
CAS Number: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR