Stampa…
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17844900EA 62 CHF
EHERC17844900
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₆F₃N
Peso molecolare: 161,13 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007718
CAS Number: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR