4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L12576.03EA
65.2
CHF
L12576.03
L12576.06
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formula:
C₈H₄F₃NO Peso molecolare: 187,12 g/mol Punto di ebollizione: 91…94 °C (35 mmHg) Punto di fusione: 58…59 °C Densità: 1,310 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002028 CAS Number: 1548-13-6 EINECS: 216-284-6 UN: 2285 ADR: 6.1,II |