4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO359760050EA
150
CHF
ACRO359760050
ACRO359765000
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BF₃O₂ Peso molecolare: 189,93 g/mol Punto di fusione: 245…250 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00151855 CAS Number: 128796-39-4 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |