Stampa…
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Fornitore: Molekula
MOLEM45596894EA 0 CHF
MOLEM45596894
2',5'-Dihydroxyacetophenone
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 199…202 °C
MDL Number: MFCD00002343
CAS Number: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Mehr About VWR