Stampa…
2',5'-Dihydroxyacetophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18284.0010EA 69.4 CHF
8.18284.0010 8.18284.9999
2',5'-Dihydroxyacetophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 199…202 °C
MDL Number: MFCD00002343
CAS Number: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 199 - 202 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula 2,5-(OH)2-C6H3COCH3
Learn more
About VWR
Mehr About VWR