2',4'-Dihydroxyacetophenone
|
Attenzione
|
PROOMM0294.03EA
0
CHF
PROOMM0294.03
2',4'-Dihydroxyacetophenone
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Formula:
C₈H₈O₃ Peso molecolare: 152,15 g/mol Punto di ebollizione: 336 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 142…143 °C Densità: 1,18 g/cm³ (141 °C) |
MDL Number:
MFCD00002279 CAS Number: 89-84-9 EINECS: 201-945-3 Merck Index: 12,08308 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...