Stampa…
4-Acetylbenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO175860100EA 192 CHF
ACRO175860100
4-Acetylbenzoic acid 98%
4-Acetylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₃
Peso molecolare: 164,16 g/mol
Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 206…210 °C
MDL Number: MFCD00002561
CAS Number: 586-89-0
EINECS: 209-588-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 210 °C
HPLC ≥97.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR