Stampa…
5-Cloro-o-toluidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02641.0250EA 208 CHF
8.02641.0250
5-Cloro-o-toluidina per sintesi, Sigma-Aldrich®
5-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 22 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007779
CAS Number: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 3429
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 141.59 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.45 hPa (50 °C)
Flash Point 160 °C
Refractive Index 1.584 (20 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR