Stampa…
6-Cloro-o-toluidina
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
EHERC11429600EA 62 CHF
EHERC11429600
6-Cloro-o-toluidina
6-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,152 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007679
CAS Number: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
UN: 3429
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR