Stampa…

2-Cloro-p-toluidina

Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione

EHERC11429400EA 62 CHF
EHERC11429400
2-Cloro-p-toluidina
2-Cloro-p-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 224 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007666
CAS Number: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR