Stampa…

3-Chlorobenzylamine

Fornitore: Molekula
Pericolo

MOLE14150981-25GEA 0 CHF
MOLE14150981-25G
3-Chlorobenzylamine
3-Chlorobenzylamine
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 40 °C (0,8 mmHg)
Densità: 1,159 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040752
CAS Number: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR