Stampa…

2'-Chloroacetophenone

Fornitore: Molekula
Attenzione

MOLE29513539-100GEA 0 CHF
MOLE29513539-100G
2'-Chloroacetophenone
2'-Chloroacetophenone
Formula: C₈H₇ClO
Peso molecolare: 154,6 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Densità: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000560
CAS Number: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR