Stampa…
2'-Chloroacetophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41072.0050EA 169 CHF
8.41072.0050
2'-Chloroacetophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
2'-Chloroacetophenone
Formula: C₈H₇ClO
Peso molecolare: 154,6 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Densità: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000560
CAS Number: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Hill Formula C₈H₇ClO
Molar Mass 154.59 g/mol
Storage class 6.1B Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 22-36/37/38
Learn more
About VWR
Mehr About VWR