Stampa…
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17690000EA 68.9 CHF
EHERC17690000
ω,2,4-Trichloroacetophenone
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₃O
Peso molecolare: 223,49 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000934
CAS Number: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Mehr About VWR