Stampa…
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A10835.36EA 649 CHF
A10835.36 A10835.14 A10835.22
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥97%
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Formula: C₈H₅Cl₃O
Peso molecolare: 223,49 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52…56 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000934
CAS Number: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Mehr About VWR