5-Bromo-o-toluidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO372710250EA
111
CHF
ACRO372710250
5-Bromo-o-toluidine 98%
5-Bromo-o-toluidine
Formula:
C₇H₈BrN Peso molecolare: 186,05 g/mol Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 33 °C Densità: 1,49 g/cm³ Flash Pt: 110 °C |
MDL Number:
MFCD00800678 CAS Number: 39478-78-9 EINECS: 254-467-2 UN: 2810 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Clear yellow to brown Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6120 to 1.6140 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...