Stampa…
2-Bromo-4-isopropylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14995.06EA 102 CHF
A14995.06 A14995.14
2-Bromo-4-isopropylaniline ≥97%
2-Bromo-4-isopropylaniline
Formula: C₉H₁₂BrN
Peso molecolare: 214,1 g/mol
Punto di ebollizione: 116…118 °C (3 mmHg)
Densità: 1,350
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051585
CAS Number: 51605-97-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR