Stampa…
α-Bromo-3-iodotoulene
Fornitore: Molekula
Pericolo
MOLE39198942-5GEA 0 CHF
MOLE39198942-5G
α-Bromo-3-iodotoulene
α-Bromo-3-iodotoulene
Formula: C₇H₆BrI
Peso molecolare: 296,93 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019016
CAS Number: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Mehr About VWR