4'-Bromoacetophenone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO106591000EA
62.3
CHF
ACRO106591000
ACRO106590250
ACRO106595000
4'-Bromoacetophenone 98%
4'-Bromoacetophenone
Formula:
C₈H₇BrO Peso molecolare: 199,05 g/mol Punto di ebollizione: 255 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 48…52 °C Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000105 CAS Number: 99-90-1 EINECS: 202-799-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01387 |
Appearance | White to light yellow Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥97.5 % |