Stampa…
2,4,5-Tribromotoluene ≥97%
Attenzione
A13507.06EA 175 CHF
A13507.06 A13507.03 A13507.14
2,4,5-Tribromotoluene ≥97%
2,4,5-Tribromotoluene
Formula: C₇H₅Br₃
Peso molecolare: 328,83 g/mol
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052984
CAS Number: 3278-88-4
Mehr About VWR