Stampa…
Resveratrol, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
34092-100MGEA 460 CHF
34092-100MG
Resveratrol, Supelco®
Resveratrol
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di fusione: 260 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00133799
CAS Number: 501-36-0
Merck Index: 12,08326
Mehr About VWR