Eugenolo
|
Attenzione
|
EDQME5000000EA
199
CHF
EDQME5000000
Eugenolo
Eugenolo
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Peso molecolare: 164,2 g/mol Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼–10 °C Densità: 1,0652 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008654 CAS Number: 97-53-0 EINECS: 202-589-1 Merck Index: 13,03931 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...