Stampa…
Eugenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO119111000EA 40.2 CHF
ACRO119111000 ACRO119110025 ACRO119115000 ACRO119110050
Eugenolo 99%
Eugenolo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 12…10 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008654
CAS Number: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 1.064 to 1.070
Learn more
About VWR
Mehr About VWR