1,2-Benzenedithiol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO334920050EA
533
CHF
ACRO334920050
ACRO334920010
1,2-Benzenedithiol 96%
1,2-Benzenedithiol
Formula:
C₆H₆S₂ Peso molecolare: 142,25 g/mol Punto di fusione: 27…28 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004835 CAS Number: 17534-15-5 EINECS: 241-530-4 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |