Stampa…
Floroglucinolo
Attenzione
Synonyms: Floroglucina1,3,5-Triidrossibenzene
EDQMY0000493EA 199 CHF
EDQMY0000493
Floroglucinolo
Floroglucinolo
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 217…220 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002286
CAS Number: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Mehr About VWR