Floroglucinolo, anidro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Floroglucina
, 1,3,5-Triidrossibenzene
B25502.18EA
114
CHF
B25502.18
B25502.30
Floroglucinolo, anidro 98%
Floroglucinolo
Formula:
C₆H₆O₃ Peso molecolare: 126,11 g/mol Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 215…220 °C Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002286 CAS Number: 108-73-6 EINECS: 203-611-2 Merck Index: 12,07482 |