Stampa…
1,2,4-Triidrossibenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13069.14EA 755 CHF
A13069.14 A13069.03 A13069.06
1,2,4-Triidrossibenzene ≥97%
1,2,4-Triidrossibenzene
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di ebollizione: 362 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 140 °C (subl.)
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002198
CAS Number: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 13,01073
Mehr About VWR