Stampa…
Resorcina 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Resorcinolo1,3-Diidrossibenzene
27378.234EA 161 CHF
27378.234
Resorcina 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Resorcina
Formula: C₆H₆O₂
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di ebollizione: 281 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…111 °C
Densità: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002269
CAS Number: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/84/2299384.jpg
Visualizza i codici
Assay 99.0 - 100.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Melting point 109 - 112 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Insolubility in methanol Max. 50 ppm
Phenol 0.02%
Pyrocatechol 0.02%
Learn more
About VWR
Mehr About VWR